Merck
29601-U
Hamilton® LC syringe for Waters WISP®
1702, volume 25 μL, for use with Waters, needle size (n/a)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Materialien
glass body
Kanülengröße
(n/a)
Leistungsmerkmale
PTFE-tipped plungers
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 80020
Kanüle L
n/a
Volumen
25 μL
Kompatibilität
for use with Waters
Verwandte Kategorien
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Waters is a registered trademark of Waters
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)