Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
glass body
needle size
22s ga (blunt tip)
feature
needle type SN (special needle)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80465
needle L
51 mm (2 in.)
volume
25 μL
compatibility
for use with Rheodyne, for use with SSI, for use with Valco VISF-2
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material glass body | material glass body | material glass body | material glass body |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| volume 25 μL | volume 2.5 mL | volume 0.5 mL | volume 50 μL |
| needle L 51 mm (2 in.) | needle L , n/a | needle L , n/a | needle L , n/a |
| needle size 22s ga (blunt tip) | needle size (not included) | needle size (not included) | needle size (not included) |
| manufacturer/tradename Hamilton 80465 | manufacturer/tradename Hamilton 81401 | manufacturer/tradename Hamilton 81201 | manufacturer/tradename Hamilton 80901 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® Spritze, Serie 700, Spezialnadel
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?