Merck
29141-U
Supelco
Snap Seal Fläschchen, Vorteilspack, unmontiert, 100er-Packung
volume 2 mL, clear glass vial, PTFE/rubber septum
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE/rubber septum
black polypropylene cap
clear glass vial
Beschreibung
unassembled
Leistungsmerkmale
closure type black polypropylene snap cap
closure type snap seal vial
large opening, (6 mm)
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Kappendurchm.
11 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 11 mm
Eignung
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Rechtliche Hinweise
Snap Seal is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
A complete reversed phase HPLC-ELSD workflow, including sample preparation for the analysis of Polysorbate 80 in a monoclonal antibody formulation.