Merck
29131-U
Supelco
Interlocked Fläschchen mit eingeschmolzenem Glaseinsatz, Bördelkappe
volume 0.3 mL, amber glass vial, Interlocked vial (with fused-in insert), crimp top, 11 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
amber glass vial
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
0.3 mL
Fitting
thread for 11 mm
Allgemeine Beschreibung
Das neue Interlock Gefäß mit Einsatz für begrenztes Volumen ist ein 300 μL Glaseinsatz mit geflanschter Öffnung, der in einem 12 x 32 mm Glasgefäß eingeschmolzen ist. Dieses Produkt bietet den Komfort eines einteiligen Probengefäßes, zu einem Bruchteil der Kosten.
  • Die geflanschte Öffnung zentriert die Einsätze im Gefäß
  • Das verschmolzene Glas verhindert eine Kontamination
  • Die Gefäße bestehehen aus Borosilikatglas, Typ 1, als Klar- oder Braunglas
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)