Merck
2879425-U
Supelco
Inlet-Liner, Splitless-Typ, gerades Design (ungepackt)
pkg of 25 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41115719
NACRES:
SB.54
Verpackung
pkg of 25 ea
L × AD × ID
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Length 78.5 mm × O.D. 6.3 mm × I.D. 4 mm
  • Packed with quartz wool
  • Mfr. Part No.: 210-3003
·
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)