Wichtige Dokumente
28666-U
FLM Carbopack B deaktiviert 89-mm-SS-TD-Röhrchen
Synonym(e):
Carbopack™ B
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
316 stainless steel tube (316 stainless steel TD tube (Deactivated w/Supelcoat TD))
Agentur
EPA 325B (Fenceline Monitoring for benzene)
Beschreibung
Barcode Label w/unique number
Leistungsmerkmale
preconditioned
Verpackung
pkg of 10 ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
TDU-Röhrchen AD × L
1/4 in. (6.35 mm) × 3.5 in. (89 mm)
Oberflächenbereich
~100 m2/g
Matrix
Carbopack™
Anwendung(en)
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for sampling passively with diffusive endcaps
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)