Merck
27541
Supelco
Septen, PTFE/Silikon
gray PTFE/silicone, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.060 in. × 0.010 in., pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
PTFE face
gray PTFE/silicone
silicone body
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
250 °C temp. limit
AD
13 mm
Durchm. × Dicke × PTFE-Stärke
20 mm × 0.060 in. × 0.010 in.
Allgemeine Beschreibung
Für 20 mm Standard-Bördeldeckel, 22 mm Lochdeckel und geschlossene 22 mm Deckel.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)