Merck
27526
Supelco
Fläschchen, Schraubkappe, mit Skaleneinteilung, offene Kappe, vormontiert
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
barrier liner (silicone bonded to aluminum)
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
23 mm × 85 mm
Volumen
22 mL
Fitting
thread for 20-400
Allgemeine Beschreibung
Lochdeckel aus schwarzem Phenolharz.
Das Septum ist aus an Aluminium gebundenem Silikon.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)