27496
ABC Vial™, 2 ml, vormontiert, 9-mm-Gewinde
amber glass vial (with marking spot), PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE/silicone septum
amber glass vial (with marking spot)
clear polypropylene hole cap
Leistungsmerkmale
closure type clear polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
1.8 mL
Fitting
thread for 9 mm
Allgemeine Beschreibung
Eignung
Agilent 1050/1090
Agilent 1100
Agilent 7673A, Series I, II
CTC LC PAL
Hitachi
Shimadzu LC Autosamplers
Waters Alliance
Sonstige Hinweise
- 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
- 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
- 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)