Fortfahren mit
24754
Verschlüsse für Fläschchen mit Schnappringverschluss
polypropylene seal, PTFE liner, diam. 11 mm, pkg of 100 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121821
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE liner, polypropylene seal
feature
closure type snap ring seal
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
diam.
11 mm
application(s)
general analytical
compatibility
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
247582475627426
description
polypropylene seal, PTFE liner, diam. 11 mm, pkg of 100 ea
description
polypropylene seal, PTFE/silicone, diam. 11 mm, pkg of 100 ea
description
polypropylene seal, PTFE/red rubber, diam. 11 mm, pkg of 100 ea
description
polypropylene seal, PTFE/silicone (with slit), thread for 11 mm snap ring, pkg of 100 ea
feature
closure type snap ring seal
feature
closure type snap ring seal
feature
closure type snap ring seal
feature
closure type snap ring seal
material
polypropylene seal, PTFE liner
material
PTFE/silicone , polypropylene seal
material
PTFE/red rubber , polypropylene seal
material
polypropylene seal, PTFE/silicone (with slit)
compatibility
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
compatibility
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
compatibility
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
compatibility
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
diam.
11 mm
diam.
11 mm
diam.
11 mm
diam.
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)