Merck
27196
Supelco
Septen, Thermoseal®, 100er-Packung
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40, or 60 mL vial
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
PTFE/silicone (high temperature)
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
260 °C temp. limit
AD
22 mm
Durchm. × Dicke
22 mm × 0.100 in.
Kompatibilität
for use with 20, 40, or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
Rechtliche Hinweise
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1