Merck
27068-U
Supelco
Fläschchen, 2 ml, Bördelkappe, Klarglas, 12 x 32 mm
clear glass vial, vial type, standard opening, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
vial type standard opening
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 11 mm
Allgemeine Beschreibung
Bördelrandgefäße, die 11 mm Verschlüsse benötigen, sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Diese Glasgefäße sind mit einer 4,6 oder 6 mm ID-Öffnung erhältlich. Die weitere Öffnung (6,0 mm) vergrößert die Trefffläche für das Durchstechen der Nadel. Die Bördeldeckel für diese Gefäße sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich.
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)