Merck
26722
Hamilton® Microliter Spritzen, eingeklebte Nadel, 22° abgeschrägt
701 ASN, volume 10 μL, needle size 26s ga, needle L 43 mm (1.71 in.)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
eCl@ss:
32070500
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
26s ga
Leistungsmerkmale
needle type ASN (fixed)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 80399
Kanüle L
43 mm (1.71 in.)
Volumen
10 μL
Allgemeine Beschreibung
Verwenden Sie diese Spritzen nicht mit Merlin Microseal-Septen.
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.[1] Syringes are available as both replaceable and cemented. Fixed (cemented) needle have smaller dead volume with shorter lifetime.[2]
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kevin Robards, P. E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 83-83 (2012)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)