Merck
26705
Hamilton® Chaney-Adapter
for use with Hamilton 800/1800 series (5-500 μL)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
For consistent, reproducible injections
Prevents syringe plunger bending
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 32146
Kompatibilität
for use with Hamilton 800/1800 series (5-500 μL)
Allgemeine Beschreibung
Empfohlen für Probenreproduzierbarkeit.
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)