Fortfahren mit
20943
Repetier-Abgabevorrichtung
for use with Hamilton all 10 μL-2.5 mL Hamilton Syringes, for use with Hamilton PB600-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Hamilton 83700
packaging
1 ea of
compatibility
for use with Hamilton PB600-1, for use with Hamilton all 10 μL-2.5 mL Hamilton Syringes
General description
Dieser Dispenser teilt Proben in exakte Aliquots. Bei jedem Knopfdruck wird 1/50 der Spritzenkapazität abgegeben. Der Dispenser paßt zu allen Hamilton-Spritzen zwischen 10 μL und 2,5 mL. Bestellen Sie die Spritzen bitte separat.
Application
Repeating Dispenser has been used for catalytic determination of enzymes and metal ions using either closed-loop or continuous-flow analyzers.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N6766CLS6629CLS6635
compatibility
for use with Hamilton PB600-1, for use with Hamilton all 10 μL-2.5 mL Hamilton Syringes
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
packaging
1 ea of
packaging
-
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 25 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 83700
manufacturer/tradename
Hamilton 90139
manufacturer/tradename
Corning 6629
manufacturer/tradename
Corning 6635
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Catalytic determinations of enzymes and metal ions by sample injection in closed-loop flow systems.
Ramasamy, S. M., A. Iob, and Horacio A. Mottola.
Analytical Chemistry, 51.11, 1637-1639 (1979)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
2094304061833311462