Fortfahren mit
24403
SGE Spritzen für Agilent/HP 7673 und 7683 Autosampler, abnehmbare Nadel
volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L 42 mm, color (light orange)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
needle size
23 ga
description
0.5BR-HP-0.63
feature
needle type R (removable needle), syringe type Standard syringe, removable needle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 000410
needle L
42 mm
volume
0.5 μL
application(s)
general analytical
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
219122191021544
description
volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L 42 mm, color (light orange)
description
volume 10 μL, SK-10F-HP-0.47, needle size 26 ga, needle L 42 mm, pkg of 6 ea
description
volume 5 μL, SK-5F-HP-0.47, needle size 26 ga, needle L 42 mm, pkg of 6 ea
description
volume 10 μL, SK-10F-HP-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm, pkg of 6 ea
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 6 ea
packaging
pkg of 6 ea
packaging
pkg of 6 ea
volume
0.5 μL
volume
10 μL
volume
5 μL
volume
10 μL
manufacturer/tradename
SGE 000410
manufacturer/tradename
SGE
manufacturer/tradename
SGE 001804
manufacturer/tradename
SGE 002814
description
0.5BR-HP-0.63
description
-
description
-
description
-
needle L
42 mm
needle L
42 mm
needle L
42 mm
needle L
42 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)