Merck
24212
Supelco
SUPELCOWAX 10 GC-Kapillarsäule
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.00 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115710
eCl@ss:
32119290
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
fused silica
Agentur
OSHA 52,80
meets requirements for USP G16
Parameter
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
80
df
1.00 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
60 m × 0.32 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
Anwendung(en)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Säulenart
capillary polar
Allgemeine Beschreibung
Anwendung: Diese Säule basiert auf einer der am meisten verwendeten polaren Phasen, Carbowax 20M, und ist eine polare Säule, die zur Analyse von Lösungsmitteln, Fettsäuremethylestern (FAME), Lebensmitteln, Aroma- und Duftstoffen, Alkoholen und Aromaten geeignet ist. Außerdem eignet sich diese Säure hervorragend, wenn eine polare Säule für allgemeine Zwecke benötigt wird.
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G16.
Phase:
  • Gebunden
  • Poly(ethylenglycol)
Temp.- Grenzwerte:
  • ≤0,32 mm Innendurchmesser: 35 °C bis 280 °C (isothermal oder programmiert)
  • ≥0,53 mm Innendurchmesser, <2 μm: 35 °C bis 280 °C (isothermal oder programmiert)
  • ≥0,53 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: 35 °C bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
Anwendung
SUPELCOWAX 10 Capillary GC Column may be used for the analysis of milk fat in order to demonstrate its health benefits.[1] It may also be used for high-resolution separation of polychlorinated biphenyls by comprehensive two-dimensional gas chromatography.[2]
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J J Myher et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 15(2), 111-121 (1987-11-01)
The 5 alpha-stanol-3 beta-ol analogs of cholesterol, campesterol and beta-sitosterol along with many other sterol types were resolved using a Supelcowax 10 (Bonded Carbowax PEG 20M) fused silica capillary column (15 m x 0.25 mm). Unlike non-polar capillary columns, the
L W Getzin et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 72(2), 361-364 (1989-03-01)
A method for extraction, cleanup, and simultaneous gas chromatographic detection of carbofuran, metalaxyl, and simazine in soils has been developed. Pesticide residues were extracted from soil with acetone containing 10% 0.2M HCl-KCl buffer (pH 2.0), cleaned up with methylene chloride-carbonate
Luisa R Bordajandi et al.
Journal of chromatography. A, 1078(1-2), 128-135 (2005-07-13)
The feasibility of comprehensive two-dimensional gas chromatography with electron-capture detection (GC x GC-ECD) for the enantioseparation of chiral PCBs from other possible interfering compounds has been evaluated. Three commercially available enantioselective beta-cyclodextrin-based capillary columns (Chirasil-Dex, BGB-172 and BGB-176SE) have been
Mostofa Jamal et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 798(1), 155-158 (2003-11-25)
The subject of the present paper is the simultaneous determination of ethanol (EtOH) and acetaldehyde (AcH) concentrations in the striatum of freely moving rats using an in vivo microdialysis followed by head-space gas chromatography (GC). Major operation conditions of GC
Peter Korytár et al.
Journal of chromatography. A, 958(1-2), 203-218 (2002-07-24)
Comprehensive two-dimensional gas chromatography (GC x GC) with micro electron-capture detection (microECD) has been optimised for the separation of polychlorinated biphenyl congeners with emphasis on the separation of 12 toxic non- and mono-ortho chlorinated biphenyls (CBs), viz. CBs 77, 81