Merck
23896
Membran-Absperrventil
1/4 in. male NPT, 1/4 in. female NPT
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
eCl@ss:
32060101
Fitting
1/4 in. female NPT
1/4 in. male NPT
Allgemeine Beschreibung
  • Mehrfache Metallmembranen für eine dauerhafte Dichtigkeit vermeiden die Diffusion von Luft oder Feuchtigkeit in den Gasstrom
  • Messingkörper, KEL-F-Sitz
Fettfreie, hochreine Ventile, leckgetestet bis 10-10 ml/sec (Helium). Maximaler Betriebsdruck: 2000 psig (350 kg/cm2); Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 93 °C.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)