Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
feature
ferrule type short
packaging
pkg of 10 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
I.D.
0.5 mm
compatibility
0.32 mm Column I.D.
General description
Eigenschaften: Dichtet mit einer Achtelumdrehung von Hand ab. Wiederverwendbar. Eine spezielle Verjüngung am Ende reduziert das Verbleiben von Graphitresten im Fitting.
Material: Graphit mit Aluminiumfuß
Höchsttemperatur: 450 °C
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea | description I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 10 ea | description I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea | description I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 48 ea |
| I.D. 0.5 mm | I.D. 0.4 mm | I.D. 0.8 mm | I.D. 0.8 mm |
| packaging pkg of 10 ea | packaging pkg of 10 ea | packaging pkg of 10 ea | packaging pkg of 48 ea |
| compatibility 0.32 mm Column I.D. | compatibility 0.10-0.25 mm Column I.D. | compatibility 0.53 mm Column I.D. | compatibility 0.53 mm Column I.D. |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) - |
| feature ferrule type short | feature ferrule type short | feature ferrule type short | feature - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CapSeal Bullet Kapillarferrule, kurzes Design
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?