Fortfahren mit
23797
Supeltex M-2 beidseitig verjüngte Ferrule
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm to like I.D. column, pkg of 2 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
ferrule type double-tapered
packaging
pkg of 2 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
I.D.
0.4 mm
compatibility
0.10-0.25 mm to like I.D. column
General description
  • Max. Temp.: 350 °C
  • Composition: DuPont VESPEL SP-1 (100% polyimide)
  • Characteristics: High reusability.
Other Notes
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
225962245322461
description
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm to like I.D. column, pkg of 2 ea
description
I.D. 0.5-0.8 mm, 0.32 mm I.D. to 0.53 mm I.D. column, pkg of 2 ea
description
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm to like I.D. Column, pkg of 2 ea
description
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea
I.D.
0.4 mm
I.D.
0.5-0.8 mm
I.D.
0.4 mm
I.D.
0.5 mm
feature
ferrule type double-tapered
feature
ferrule type double-tapered
feature
-
feature
-
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 10 ea
compatibility
0.10-0.25 mm to like I.D. column
compatibility
0.32 mm I.D. to 0.53 mm I.D. column
compatibility
0.10-0.25 mm to like I.D. Column
compatibility
0.32 mm Column I.D.
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)