Merck
23480-U
Supelco
CapSeal Bullet Kapillarferrule, Allzweck
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 12 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
SB.54
Verpackung
pkg of 12 ea
ID
0.4 mm
Kompatibilität
0.10-0.25 mm Column I.D.
Allgemeine Beschreibung
CapSeal Bullet-Ferrules bestehen aus einem Graphitkörper in einer Aluminiumbasis. Dieses besondere Design verhindert ein Verkleben des Ferrule mit dem Fitting, sodass es leicht wieder entfernt werden kann. Damit wird der Aufwand des Herausbohrens verklebter Ferrules und die Gefahr das Fitting zu zerkratzen eliminiert.
Eigenschaften: Dichtet mit einer Achtelumdrehung von Hand ab. Wiederverwendbar. Eine spezielle Verjüngung am Ende reduziert das Verbleiben von Graphitresten im Fitting.
Material: Graphit mit Aluminiumfuß
Höchsttemperatur: 450 °C
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.[1]
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Senior John M.
Optical Fiber Communications , 245-245 (2009)