Merck
22749
Purge-Probennehmer mit Fritte
size 25 mL, top stem, Tekmar® 14-4007-024
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass
Quality Segment
agency
EPA 603
manufacturer/tradename
Tekmar® 14-4007-024
size
25 mL
application(s)
industrial hygiene
Features and Benefits
Hinweis: Sämtliche 1/4 in. AD Glasenden sind aus Schliffglas.
Legal Information
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Purge-Probennehmer mit Fritte
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)