Fortfahren mit
22583
Ersatzseptum für Merlin Microseal™ System
1 Low Pressure (1-45 psi) septum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32049213
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
General description
Das Merlin Microseal-System ist ein septumfreies System mit äußerst langer Lebensdauer. Da kein Septum durchstochen werden muss, bilden sich keine Ansammlungen von Septumfragmenten auf dem Inlet-Liner. Das Septum besteht aus einer Reihe von Dichtungen (Abstreifring, O-Ringe und Lippenventil), die das Einführen der Kanüle unter Aufrechterhaltung einer leckagefreien Abdichtung ermöglichen. Das Septum kann nur mit einer 23-G-Spritze mit abgestumpfter Spitze oder mit einer 23-G-Kanüle mit SPME-Faserassemblierung verwendet werden. Der dicker ausgeführte Schaft ist erforderlich, um den notwendigen Kontakt mit den Septumdichtungen zu gewährleisten.
Other Notes
Folgende drei Septaversionen sind erhältlich:
  • Niedrigdruck-Septum zur Verwendung mit 23-G-Kanülen und einem Druck zwischen 1 und 45 psi an der Injektionsöffnung. Nicht mit Kanülen mit abgeschrägter Spitze verwenden.
  • Allzweck-Septum zur Verwendung mit 23-G-Spritzenkanülen und einem Druck zwischen 3 und 100 psi an der Injektionsöffnung. Nicht mit Kanülen mit abgeschrägter Spitze verwenden.
  • SPME zur Verwendung mit 23-G-SPME-Faserassemblierungen. Nicht mit SPME-Faserassemblierungen mit abgeschrägter Spitze verwenden.
Hinweis: Nicht mit abgeschrägten Spitzen verwenden.
Legal Information
MicroSeal is a trademark of Merlin Instrument Co.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)