Merck
22561
Supelco
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Wasserstoff, Methan und Sauerstoff
1% each component in nitrogen, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Form
gas
Verpackung
cylinder of 14 L
Hersteller/Markenname
Scott Gas T218-14
Verfügbarkeit
available only in USA
not available in Canada
Konzentration
1% each component in nitrogen
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
petroleum
Format
multi-component solution
Verwandte Kategorien
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Carbon Monoxide, Carbon Dioxide, Hydrogen, Methane and Oxygen, 1% each component in nitrogen is a multi-component gas mixture suitable for GC calibration, testing of fixed and personal gas monitors, and testing of in situ industrial stack analyzers.
  • A certificate of analysis is included.
  • Packaged in lightweight, non-refillable, recyclable containers.
  • Portable, convenient, and easy to use.
  • Manufactured gravimetrically for maximum accuracy.
  • NIST traceable.
Analyt
Beschreibung
    Carbon monoxide
    Hydrogen
    Methane
    Oxygen
Regulierungsbehörde
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)