22455-U
Supeltex M-2B beidseitig verjüngte Ferrule
I.D. 0.4-0.8 mm, 0.10-0.25 mm I.D. to 0.53 mm I.D. Column, pkg of 2 ea
Verpackung
pkg of 2 ea
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
ID
0.4-0.8 mm
Kompatibilität
0.10-0.25 mm I.D. to 0.53 mm I.D. Column
Allgemeine Beschreibung
- Max. Temp.: 350 °C
- Composition: DuPont VESPEL SP-211 (75% polyimide, 15% graphite, 10% PTFE)
- Characteristics: Conforms easily to capillary column, ensuring an effective seal and less chance of breakage.
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)