Fortfahren mit
22274
Valco® Precision Sampling Spritze, Serie A-2, abnehmbare Nadel
volume 2000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Synonym(e):
SPRITZE, PS-A-2, 2ML
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
description
Series A-2
feature
removable needle Series A2
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
VICI 050034
needle L × O.D. × I.D.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
volume
2000 μL
application(s)
general analytical
General description
Serie A-2 - Austauschbare Nadel. Diese preisgünstige Spritze für allgemeine Anwendungen ist für Gasen und Flüssigkeiten bis 250 psi (17bar) gasdicht.
Legal Information
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
222712227322268
description
volume 2000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
description
volume 250 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
description
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
description
volume 25 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
VICI 050034
manufacturer/tradename
VICI 050031
manufacturer/tradename
VICI 050033
manufacturer/tradename
VICI 050023
volume
2000 μL
volume
250 μL
volume
1000 μL
volume
25 μL
feature
removable needle Series A2
feature
removable needle Series A2
feature
removable needle Series A2
feature
removable needle Series A2
needle L × O.D. × I.D.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
needle L × O.D. × I.D.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
needle L × O.D. × I.D.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
needle L × O.D. × I.D.
2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)