Fortfahren mit
22271
Valco® Precision Sampling Spritze, Serie A-2, abnehmbare Nadel
volume 250 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Synonym(e):
SPRITZE, PS-A-2, 250μL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
description
Series A-2
feature
removable needle Series A2
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
VICI 050031
needle L × O.D. × I.D.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
volume
250 μL
General description
Serie A-2 - Austauschbare Nadel. Diese preisgünstige Spritze für allgemeine Anwendungen ist für Gasen und Flüssigkeiten bis 250 psi (17bar) gasdicht.
Legal Information
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
222682227222274
description
volume 250 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
description
volume 25 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
description
volume 500 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
description
volume 2000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
VICI 050031
manufacturer/tradename
VICI 050023
manufacturer/tradename
VICI 050032
manufacturer/tradename
VICI 050034
volume
250 μL
volume
25 μL
volume
500 μL
volume
2000 μL
description
Series A-2
description
Series A-2
description
Series A-2
description
Series A-2
needle L × O.D. × I.D.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
needle L × O.D. × I.D.
2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
needle L × O.D. × I.D.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
needle L × O.D. × I.D.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)