Fortfahren mit
22018-U
Swagelok® Kappen
brass, 1/8 in. male
Synonym(e):
Swagelok® 200C,MESSING VERSCHLUSSKAPPE 1/8” PK6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
eCl@ss:
32035302
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
brass
packaging
pkg of 6 ea (nuts & ferrules included)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
1/8 in. male
General description
Nuts und Ferrules werden zusammen mit den Kappen geliefert.
Application
Swagelok® caps maybe used to seal the conditioned sampling tube, during gas chromatographic determination of low concentrations of volatile organic compounds (≤C6) in ambient air using mercuric oxide reduction gas detection (RGD).
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)