Fortfahren mit
22010-U
Swagelok® T-Stück
SWAGELOK® 400-3, brass, 1/4 in. SWAGELOK
Synonym(e):
Swagelok® 400-3,MESSING T-STUECK 1/4″, 1 STUECK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
eCl@ss:
32035302
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
brass
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-3
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
1/4 in. SWAGELOK
General description
Mit Nuts und Ferrules.
Application
Two Swagelok® tees connected in series maybe used in the nanoliter injection system used for microliter column chromatography, the branch of the first tee could be connected to a restricted capillary followed by high-pressure shut-off valve (“SPLIT”), whereas the branch of the second tee could be connected with wide-bore stainless steel tubing directly to a shut-off valve (“PURGE”).
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Swagelok® T-Stück
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)