Fortfahren mit
21736
Valco® Precision Sampling Spritze, Magnum Serie
volume 100 mL, removable needle, needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.035 in. × 0.023 in.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
bevel tip needle, glass syringe
description
Magnum Series
feature
removable needle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
VICI 060040
needle L × O.D. × I.D.
2 in. × 0.035 in. × 0.023 in.
volume
100 mL
application(s)
general analytical
General description
Magnum-Serie - Austauschbare Nadel. Diese Spritze der Pressure-Lok-Serie ermöglicht die Probenahme und das Aufbewahren von Proben bis zu 500 ml. Sie hat eine totvolumenarme, auswechselbare Nadel und ein Drehventil, das eine vor Ort Probenahme mit späterer Analyse erlaubt. Sie ist ideal für die Probennahme, die Spurenanalyse und die Proben-konzentrierung von Umweltschadstoffen.
Legal Information
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
217382226322276
description
volume 100 mL, removable needle, needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.035 in. × 0.023 in.
description
volume 500 mL, removable needle, needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.035 in. × 0.023 in.
description
volume 500 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
description
volume 10 mL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
material
glass syringe, bevel tip needle
material
bevel tip needle, glass syringe
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
volume
100 mL
volume
500 mL
volume
500 μL
volume
10 mL
manufacturer/tradename
VICI 060040
manufacturer/tradename
VICI 060042
manufacturer/tradename
VICI 010032
manufacturer/tradename
VICI 050036
needle L × O.D. × I.D.
2 in. × 0.035 in. × 0.023 in.
needle L × O.D. × I.D.
2 in. × 0.035 in. × 0.023 in.
needle L × O.D. × I.D.
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
needle L × O.D. × I.D.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
description
Magnum Series
description
Magnum Series
description
Series A
description
Series A-2
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)