Wichtige Dokumente
21240-U
GC stationäre Phase
phase OV-210, bottle of 25 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
meets requirements for USP G6
Verpackung
bottle of 25 g
Parameter
0-275 °C temp. range
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Aktive Matrixgruppe
OV-210 phase
Löslichkeit
acetone: soluble
Säulenart
packed GC
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)