Fortfahren mit
21016
Male Luer Fitting for 1/8 in. Tubing
pkg of 20 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12190000
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 20 ea
technique(s)
active air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
Male Luer Fitting for 1/8 in. Tubing is an accessory for use with TDS3 Thermal Desorption Storage Containers.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
24869XX6200005CAD6170
description
pkg of 20 ea
description
for use with detector tube
description
-
description
FLL to ML (plated brass)
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
packaging
pkg of 20 ea
packaging
-
packaging
-
packaging
pack of 10 ea
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
-
application(s)
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the size of the other side of this adapter?
    1 answer
    1. This adapter is a 1/8 inch hose barb fitting to a male Luer Slip fitting, which is 4mm (approximately 1/8 inch) at the opening, with a 6 % taper. Please note that a male Luer Slip fitting should be connected to a female Luer Slip fitting.