Fortfahren mit
20436
Kunststoffsäulenkappe
for use with 1/16 in. O.D. column
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 100 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
fitting
female cap for 1/16 in. O.D. column (slip-on)
compatibility
for use with 1/16 in. O.D. column
General description
Diese Kappen werden einfach auf die Tubingenden gesteckt, um die Säule während der Lagerung zu schützen. Packung mit 100 Stück.
Application
Plastic column cup maybe used to close the immunoaffinity chromatography column used for separating cross-linked protein complexes adhering to P1 protein of Mycoplasma pneumonia.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2043920401C2112
description
for use with 1/16 in. O.D. column
description
for use with 1/4 in. O.D. column
description
plain, one strap, pkg of 100 ea
description
-
compatibility
for use with 1/16 in. O.D. column
compatibility
for use with 1/4 in. O.D. column
compatibility
-
compatibility
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
fitting
female cap for 1/16 in. O.D. column (slip-on)
fitting
female cap for 1/4 in. O.D. column (slip-on)
fitting
-
fitting
-
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kunststoffsäulenkappe
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)