Fortfahren mit
20405
GR-2 Septen
diam. 9.5 mm ( 3/8 in.), pkg of 100 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
SB.54
Packaging:
pkg of 100 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 100 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
diam.
9.5 mm ( 3/8 in.)
General description
Inlet-Temperatur: 50°C bis 200°C - Preiswertes graues Silikongummi für den isothermen Routinebetrieb.
GR-2 silicon rubber septa maybe fitted to make a gas-tight seal between the glass opening and the steel gas fitting.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
204132062720625
description
diam. 9.5 mm ( 3/8 in.), pkg of 100 ea
description
diam. 12.5 mm ( 1/2 in.)
description
pkg of 1000 ea
description
pkg of 250 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 250 ea
diam.
9.5 mm ( 3/8 in.)
diam.
12.5 mm ( 1/2 in.)
diam.
9.5 mm ( 3/8 in.)
diam.
9.5 mm ( 3/8 in.)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GR-2 Septen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)