Direkt zum Inhalt
20409
Glaswolle
Pesticide Grade (Silanized), pkg of 10 g
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
EC Number:
266-046-0
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
SB.54
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 10 g
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
General description
Glaswollstopfen werden oft für GC-Inlet-Liner genutzt, um die Probenverdampfung zu verbessern und/oder um zu verhindern, dass nicht flüchtiges Material in die Säule gelangt. Sie können auch in gepackten GC-Säulen, Lösungsmitteldesorptionsröhrchen sowie Thermodesorptionsröhrchen und für die Purge-Trap-Technik zum Zurückhalten des adsorbierenden Materials eingesetzt werden.
Glaswolle wird aus kurzen Glasfasern hergestellt und ist von Natur aus nicht brennbar. Sie ist allgemein als Material zur Wärmeisolierung in Schiffen, Automobilen, Klimakanälen und Leitungen von Wassersystemen bekannt. Darüber hinaus findet sie als schallschluckendes Material Anwendung in Konzerthallen, Studios und Kinosälen. Vor allem ist sie für Menschen nicht krebserregend.
Application
Mit silanisierter Glaswolle gepackte Gaschromatographie-Säulen können in experimentellen Verfahren zum Bestimmen und Auffangen flüchtiger organischer Substanzen aus Speiseölen verwendet werden.
Other Notes
Pestizidqualität (silanisiert) für Anwendungen, die aktive Analyten involvieren, wie Organochlor- und/oder Organophosphor-Pestizide
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glaswolle
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)