Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
W,W,W separators, carbon beads
agency
OSHA ID-188
product line
ORBO™
composition
Bed A, 500 mg , Bed B, 250 mg
packaging
pkg of 50 ea
manufacturer/tradename
ORBO™ 77
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
8 mm × 110 mm
matrix
H2SO4-treated carbon bead
particle size
20-30 mesh
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
- ORBO™ 77 H2SO4-behandelte Kohlenstoffperlen (20/30), 500/250-mg-Lösungsmitteldesorptionsröhrchen wurde für die Gas- und Dampfprobennahme entwickelt.
- Es enthält zwei Betten desselben selektiven Adsorptionsmittels, die durch Glaswolle oder Schaumstoff getrennt sind.
- Die zweischichtige oder Zwei-Bett-Konstruktion des Röhrchens ermöglicht, dass jeder Probendurchbruch in dem kleineren Backup-Bett eingefangen wird.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 110 mm, pkg of 50 ea | description W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea | description GFF,F,F separators, O.D. × L 7 mm × 100 mm, pkg of 50 ea | description W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 90 mm, pkg of 50 ea |
| composition Bed B, 250 mg , Bed A, 500 mg | composition Bed A, 150 mg , Bed B, 75 mg | composition Bed B, 200 mg , Bed A, 400 mg | composition Bed A, 100 mg , Bed B, 50 mg |
| material W,W,W separators, carbon beads | material silica gel , W,W,W separators | material silica gel , GFF,F,F separators | material W,W,W separators |
| agency OSHA ID-188 | agency NIOSH 2012 | agency OSHA ID-165SG,ID-174SG, NIOSH 2011,7903 | agency NIOSH 2546, OSHA 32,110 |
| technique(s) active air sampling: suitable | technique(s) active air sampling: suitable | technique(s) active air sampling: suitable | technique(s) active air sampling: suitable |
| particle size 20-30 mesh | particle size 20-40 mesh | particle size 20-40 mesh | particle size - |
| O.D. × L 8 mm × 110 mm | O.D. × L 6 mm × 75 mm | O.D. × L 7 mm × 100 mm | O.D. × L 6 mm × 90 mm |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?