Merck
15868
Supelco
Suberoyl-L-carnitin Lithiumsalz
analytical standard
Größe auswählen
50 MG
€ 1.360,00
€ 1.360,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 1.360,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H27NO6 · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.38 (free acid basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 1.360,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Assay
≥93.0% (HPLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]0.1/D -18.0±2.0° in H2O
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCCCC(=O)O)CC(=O)[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C15H27NO6/c1-16(2,3)11-12(10-14(19)20)22-15(21)9-7-5-4-6-8-13(17)18/h12H,4-11H2,1-3H3,(H-,17,18,19,20)/t12-/m1/s1
InChIKey
YVWVEIPYMGBQPE-GFCCVEGCSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)