Wichtige Dokumente
10300-U
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep Q, 60-80 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Verpackung
bottle of 75 cc
Hersteller/Markenname
Hayes Separation Inc
Parameter
275 °C temp. limit
Oberflächenbereich
~582 m2/g
Matrix
HayeSep Q
Partikelgröße
60-80 mesh
Dichte
~0.35 g/mL (free fall density)
Allgemeine Beschreibung
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)