10298
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep P, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
bottle of 75 cc
Parameter
250 °C temp. limit
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Oberflächenbereich
~165 m2/g
Matrix
HayeSep P
Partikelgröße
80-100 mesh
Dichte
~0.42 g/mL (free fall density)
Allgemeine Beschreibung
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)