Fortfahren mit
Z765600
Tube rack for Benchmixer XL multi-tube vortexer
Holds 15 x 25 mL tubes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Benchmark Scientific BV1010-25
Feature:
Holds 15 x 25 mL tubes
Packaging:
pkg of 1 ea
€ 52,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
Holds 15 x 25 mL tubes
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BV1010-25
General description
Benchmixer XL vortexer head adapters to hold multiple tubes.
This rack enables the use of 5 x 25 mL tubes in the BenchMixer XL heavy-duty hands-free mixing vortex mixer. It is ideal for the QuEChERS pesticide analysis method.
Legal Information
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z765589Z765546Z765562
description
Holds 15 x 25 mL tubes
description
Holds 50 x 15 mL tubes
description
Holds 96 x 0.5 mL tubes
description
Holds 50 x 12 mm tubes
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BV1010-25
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BV1010-150
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BV1010-05
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BV1010-12
feature
Holds 15 x 25 mL tubes
feature
Holds 50 x 15 mL tubes
feature
Holds 96 x 0.5 mL tubes
feature
Holds 50 x 12 mm tubes
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)