Merck
Z763373
Orbi-Shaker XL orbital shaker with flat mat platform
AC/DC input 115 V AC
Synonym(e):
orbital mixers, orbital shakers, stirring plates
About This Item
UNSPSC-Code:
41103811
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific BT1011
Parameter
30-300 rpm speed
Gesamt L × B × H
18.5 in. (47 cm) × 21.25 in. (54 cm) × 5 in. (12.5 cm)
Plattform L × B
17.8 in. (45 cm) × 17.8 in. (45 cm)
Gewicht
30 kg
Allgemeine Beschreibung
The Orbi-Shaker XL offers flask capacity that far exceeds most bench-top models. With the large platform and powerful, beltless motor drive, the Orbi-Shaker XL is capable of mixing up to 5 x 2 L flasks or 9 x 1 L flasks simultaneously. The included non-slip rubber mat platform is ideal for low speed applications, while the convenient MAGic Clamp platform is also available for high speed mixing of Erlenmeyer flasks, tube racks or microplates. The MAGic Clamp allows for instant flask clamp exchange without the use of tools, screws or any other hardware.
Rechtliche Hinweise
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Orbi-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.