Fortfahren mit
CLS480109
Flask clamp platform without clamps, for use with Corning® orbital shaker and low speed orbital shaker
pkg of 1 ea
Synonym(e):
lab equipment accessory
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 404,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41122413
Manufacturer/tradename:
Corning 480109
Packaging:
pkg of 1 ea
€ 404,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Corning 480109
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS480115CLS480112CLS480114
description
pkg of 1 ea
description
clamp for the 1 L Erlenmeyer flask, 1ea
description
clamp for the 125 mL Erlenmeyer flask, 1ea
description
clamp for the 500 mL Erlenmeyer flask, 1ea
manufacturer/tradename
Corning 480109
manufacturer/tradename
Corning 480115
manufacturer/tradename
Corning 480112
manufacturer/tradename
Corning 480114
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)