Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 176,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121706
€ 176,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
(PCV), colorless tube, conical bottom, straight neck
sterility
non-sterile
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
TPP 87007
availability
not available in (available only in North America)
technique(s)
cell culture: suitable
General description
The packed cell volume (PCV) tube is a quick and reproducible measuring technique of the cell volume that is suitable to monitor cell growth (cell mass).
Features and Benefits
- Present with or without scale.
- Fits in microcentrifuges.
- Caps available if required.
- Ideal to monitor cell growth
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PCV cell counting tubes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?