Fortfahren mit
Z757349
Sartorius Proline® Plus mechanical pippettor
single channel, volume 1-10 μL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 296,00
€ 281,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Volume:
1-10 μL
Packaging:
pack of 1 ea
Feature:
electronic: no, single-channel
Manufacturer/tradename:
Sartorius 728020
€ 281,20
Listenpreis€ 296,00Sparen Sie 5%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
electronic: no, single-channel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Sartorius 728020
volume
1-10 μL
General description
The Sartorius Proline Plus pipettes of the Biohitfamily are high quality with a light pipetting force. With robust design, the Proline Plus is suitable for variable every day laboratory applications and covers the full range of 0.1μL to 10 mL.
  • Reduced pipetting forces prevent RSI and improve the results
  • Accurate and precise
  • Contamination free pipetting with Safe-Cone Filters
  • Robust design
  • Easiest pipette to maintain
Legal Information
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z757330Z757373Z757438
description
single channel, volume 1-10 μL
description
single channel, volume 0.1-3 μL
description
single channel, volume 10-100 μL
description
single channel, volume 1-10 mL
volume
1-10 μL
volume
0.1-3 μL
volume
10-100 μL
volume
1-10 mL
feature
electronic: no, single-channel
feature
electronic: no, single-channel
feature
electronic: no, single-channel
feature
electronic: no, single-channel
manufacturer/tradename
Sartorius 728020
manufacturer/tradename
Sartorius 728010
manufacturer/tradename
Sartorius 728050
manufacturer/tradename
Sartorius 728090
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)