Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 49,10 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18795-0001
Feature:
Holds 1 x 50 mL tube
Material:
round blue polystyrene
Packaging:
bag of 5 ea
€ 49,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
round blue polystyrene
feature
Holds 1 x 50 mL tube
packaging
bag of 5 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18795-0001
General description
Leave both hands free for pipetting and other critical tasks. The Grip Style gently grips the tube and moves with the tube when it is lifted from the bench top.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description grip style, round blue polystyrene | description non-grip style, round white polystyrene | description 8-Position, for 50 mL plastic centrifuge tubes | description Holds 36 x 50 mL tubes |
| manufacturer/tradename Bel-Art F18795-0001 | manufacturer/tradename Bel-Art F18795-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F18794-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F18794-0002 |
| feature Holds 1 x 50 mL tube | feature Holds 1 x 50 mL tube | feature Holds 8 x 50 mL tubes | feature Holds 36 x 50 mL tubes |
| material round blue polystyrene | material round white polystyrene | material - | material epoxy (coated steel) |
| packaging bag of 5 ea | packaging bag of 5 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scienceware® 50 mL tube holder
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?