Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 67,70 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18794-0000
Feature:
Holds 8 x 50 mL tubes
Packaging:
pack of 1 ea
€ 67,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
Holds 8 x 50 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18794-0000
size
15 cm × 7.6 cm × 8.9 cm
well size
30 mm
General description
Epoxy coated steel wire is chemical and corrosion resistant and steam autoclavable at 121ºC (250ºF).
Features and Benefits
- Heat-cured epoxy coating is unaffected by organic solvents, salts, weak acids and weak alkalis .
- Temperature range -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF).
- Autoclavable.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Bel-Art F18794-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F18794-0001 | manufacturer/tradename Bel-Art F18788-2003 | manufacturer/tradename Bel-Art F18794-0002 |
| feature Holds 8 x 50 mL tubes | feature Holds 16 x 50 mL tubes | feature Holds 20 x 18-20 mm tibes | feature Holds 36 x 50 mL tubes |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| well size 30 mm | well size 30 mm | well size - | well size 30 mm |
| size 15 cm × 7.6 cm × 8.9 cm | size 15 cm × 15 cm × 8.9 cm | size 12.5 cm × 11 cm × 6 cm | size 22.9 × 22.3 × 8.9 cm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scienceware® Gestell für Zentrifugenröhrchen, Epoxy-beschichteter Stahl
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?