Fortfahren mit
Z744262
Wilmad® NMR Benchtop Tube
O.D. 5 mm, L 8 in., pack of 150
Synonym(e):
NMR tube, spectrometer NMR tube, Wilmad LabGlass WG-BTNMR-8, wilmad NMR tube, wilmad tube
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121705
Material:
borosilicate glass Type 1
Feature:
cap, neck thread push fit
Packaging:
pack of 150
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass Type 1
feature
cap, neck thread push fit
packaging
pack of 150
manufacturer/tradename
Wilmad WG-BTNMR-8
L
8 in.
O.D.
5 mm
wall thickness
0.43 mm
suitability
suitable for NMR
General description
Ideal for use with 43, 60,& 80MHz manual sample loading benchtop NMR spectrometers, NMR Tubes have been tested in the most popular benchtop spectrometers to assure performance.
Type 1, Class B Borosilicate glass construction with disposable caps
Note: Not for use with high-field instruments or spinning experiments
Application
NMR
Features and Benefits
Packaging allows for easy tube access and storage
Legal Information
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wilmad® NMR Benchtop Tube
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)