Fortfahren mit
Z744121
Freezer box
L × W × H 133 mm × 133 mm × 50 mm, without dividers
Synonym(e):
freezer container, freezer storage, storage container, Diversified Biotech FRSB-4000, cool temperature storage box
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
55121611
NACRES:
NB.43
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech FRSB-4000
Material:
white
Packaging:
pack of 1 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
white
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech FRSB-4000
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W × H
133 mm × 133 mm × 50 mm
General description
2" Freezer Box, Each
Application
Cryogenics
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z744122Z744120Z744119
Freezer box L × W × H 133 mm × 133 mm × 50 mm, without dividers
Z744121
Freezer box
Freezer box L × W × H 133 mm × 133 mm × 75 mm, without dividers
Z744122
Freezer box
Freezer box L × W × H 133 mm × 133 mm × 51 mm, to hold, 100 tube(s)
Z744120
Freezer box
Freezer box L × W × H 133 mm × 133 mm × 51 mm, to hold, 81 tube(s)
Z744119
Freezer box
description
L × W × H 133 mm × 133 mm × 50 mm, without dividers
description
L × W × H 133 mm × 133 mm × 75 mm, without dividers
description
L × W × H 133 mm × 133 mm × 51 mm, to hold, 100 tube(s)
description
L × W × H 133 mm × 133 mm × 51 mm, to hold, 81 tube(s)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech FRSB-4000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech FRSB-5000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech FRSB-2000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech FRSB-1000
material
white
material
white
material
white
material
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
-
L × W × H
133 mm × 133 mm × 50 mm
L × W × H
133 mm × 133 mm × 75 mm
L × W × H
133 mm × 133 mm × 51 mm
L × W × H
133 mm × 133 mm × 51 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Freezer box
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)