Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121812
NACRES:
NB.43
Packaging:
pack of 500 ea
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech BOAT-3000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BOAT-3000
W × L
3.6 in. × 3.6 in.
General description
Made from a uniquely formulated bio-polymer, Weighing boats derive from 100% renewable resources. Weighing boats are anti-static and are “enviro-green” providing good visual contrast for powders. When finish, boats can be incinerated, composted (commercially), recycled (where accepted). Though it is least desirable, items disposed of in the trash will not release methane in a landfill. In all end-of-life scenarios, boats will breakdown into carbon neutral components.
Features and Benefits
Derived from 100% renewable resources. Good visual contrast for powders
Legal Information
Planet-Safe is a registered trademark of Diversified Biotech, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?