Fortfahren mit
Z743676
Tough-Tags™ Etiketten für Mikrozentrifugenröhrchen
orange, roll of 1000 labels, L × W 1.28 in. × 0.50 in.
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
solvent resistant labels, temperature resistant labels, Diversified Biotech TTLO-1000, coloured label, product identification label
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1000 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech TTLO-1000
L × w:
1.28 in. × 0.50 in.
Packaging:
roll of 1000 labels
€ 44,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
roll of 1000 labels
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTLO-1000
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
color
orange
General description
Tough-Tags sind chemisch inerte Polyesteretiketten, die fest an allen Kunststoffen und anderen Materialien haften. Sie sind von 121 °C bis −40 °C temperaturbeständig. Diese Etiketten sind gegen Autoklavieren, Siedewasserbäder, Gefriertemperaturen, organische Lösungsmittel, Ätzmittel und andere Herausforderungen beständig, ohne dass sie sich ablösen, reißen oder abfallen. Für eine optimale Anhaftung wird empfohlen, silikonisierte Oberflächen zu meiden.
Tough-Tags sind vorgestanzte, abziehbare Etiketten, die sich für jedes Markierungsinstrument eignen und von der Größe her perfekt auf Mikrozentrifugenröhrchen und andere Behälter im Labor passen. Mit Tough-Tags umwickelte Röhrchen gleiten weiterhin problemlos in und aus Rotoren, ohne stecken zu bleiben, da die Etiketten dünn sind und der Klebstoff auch nach dem Sieden und Autoklavieren nicht hinter dem Etikett austritt.
Legal Information
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z743675Z743671Z743669
description
orange, roll of 1000 labels, L × W 1.28 in. × 0.50 in.
description
orange, roll of 1000 labels, L × W 0.94 in. × 0.50 in.
description
green, roll of 1000 labels, L × W 1.28 in. × 0.50 in.
description
blue, roll of 1000 labels, L × W 1.28 in. × 0.50 in.
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTLO-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTSO-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTLG-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTLB-1000
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
L × W
0.94 in. × 0.50 in.
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
packaging
roll of 1000 labels
packaging
roll of 1000 labels
packaging
roll of 1000 labels
packaging
roll of 1000 labels
color
orange
color
orange
color
green
color
blue
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)